Få mere at vide
Beta,Beta-Diethylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-3-ethylpentanoic acid |
| CAS | 14328-54-2 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Norvaline, 3-ethyl-, DL-Norvaline, 3-ethyl-, Norvaline, 3-ethyl-, DL- (8CI), 3-Ethylnorvaline, 2-Amino-3-ethylpentanoic acid, 3-Ethyl-DL-norvaline, DL-2-Amino-3-ethylpentanoic acid, DL-β,β-Diethylalanine, β,β-Diethylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-3-5(4-2)6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCC(CC)C(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-ethylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.1103 |