Få mere at vide
Beta-(Benzylamino)propionitril, TRC
Artikelnummer. 30333255
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30333255 25 g
1 options
Artikelnummer. 30333255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22489025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-(Benzylamino)propionitrile
CAS 706-03-6
Molekylær formel C10H12N2
Mængde 25 g
Synonym (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
SMIL N#CCCNCc1ccccc1
IUPAC navn 3-(benzylamino)propannitril
Molekylvægt (g/mol) 160.22
Formel vægt 160.1