Få mere at vide
Beta-Asp-Leu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Asp-Leu |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-8(13)4-6(11)9(14)15/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 246.12 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |