Få mere at vide
Beta-Anilinoethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Anilinoethanol |
| CAS | 122-98-5 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)benzenamine, N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-(2-Hydroxyethyl)phenylamine, N-(beta-Hydroxyethyl)anilineN-Anilinoethanol, N-Ethanolaniline, N-Phenyl-2-aminoethanol, N-Phenylethanolamine, NSC 8393 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| SMIL | OCCNc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-anilinoethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |