Få mere at vide
beta-Alanin, TRC
Artikelnummer. 30329703
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329703 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6373201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 H7 N O2
Mængde 1 g
Synonym Beta-Alanine, β-Alanine, 2-Carboxyethylamine, 3-Aminopropanoic acid, 3-Aminopropionic acid, 3-Azaniumylpropanoate, Abufene, NSC 7603, Propanoic acid, 3-amino-, β-Aminopropanoic acid, β-Aminopropionic acid, ω-Aminopropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
SMIL NCCC(=O)O
IUPAC navn 3-aminopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Formel vægt 89.0477
Procent renhed >95