Få mere at vide
beta-alanin tert-butylester hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15451509
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451509 5 g 5g
15461509 25 g 25g
15471509 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64346.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed Klar opløsning (0,3 g i 2 ml
MeOH).
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58620-93-2
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00058258
InChI nøgle DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
IUPAC navn tert-butyl-3-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Lineær formel H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 6660122
Opløselighedsinformation Clear solution (0.3g in 2ml MeOH).
Mængde 5 g
Formel vægt 181.66
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof