Få mere at vide
beta-Alanine methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11367369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367369 5 g 5g
11377369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27483.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3196-73-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00039060
InChI nøgle XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
IUPAC navn methyl-3-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 102°C to 104°C
Lineær formel H2NCH2CH2CO2CH3·HCl
Beilstein 3556748
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%