Få mere at vide
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049427
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049427 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049427 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3497.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 51871-17-1
Analyt- eller komponentnavne Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C6 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym β-Alanine 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, 1-methylethyl ester, hydrochloride (9CI), Isopropyl 3-aminopropionate hydrochloride, β-Alanine isopropyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(2)9-6(8)3-4-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)OC(=O)CCN
IUPAC navn propan-2-yl 3-aminopropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 167.63
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.0713 g/mol