Få mere at vide
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 51871-17-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | β-Alanine 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, 1-methylethyl ester, hydrochloride (9CI), Isopropyl 3-aminopropionate hydrochloride, β-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(2)9-6(8)3-4-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)CCN |
| IUPAC navn | propan-2-yl 3-aminopropanoate;hydrochloride |
| Vis mere |