Få mere at vide
Beta-alanin ethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382872
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30382872 10 g
1 options
Artikelnummer. 30382872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46108310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 4244-84-2
Molekylær formel C5H12ClNO2
Mængde 10 g
Synonym β-Alanine ethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid ethyl ester hydrochloride, CarnoSyn, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, Ethyl β-alaninate hydrochloride, Ethyl β-alaninoate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)CCN
IUPAC navn ethyl3-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 153.61
Formel vægt 153.0557