Få mere at vide
beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11403507
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403507 10 g 10g
11413507 50 g 50g
11423507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17277.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4244-84-2
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00012909
InChI nøgle RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC navn ethyl-3-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Mængde 10 g
Formel vægt 153.61
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%