Få mere at vide
beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11472938
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472938 10 g 10g
11482938 50 g 50g
11492938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18650.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27019-47-2 | C10H14NO2 | 180.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27019-47-2
Molekylær formel C10H14NO2
Molekylvægt (g/mol) 180.23
MDL nummer MFCD00039061
InChI nøgle CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
Synonym beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
PubChem CID 13502100
SMIL [NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 138°C to 139°C
IUPAC navn benzyl-3-aminopropanoat;4-methylbenzensulfonsyre
Mængde 10 g
Formel vægt 351.42
Procent renhed 98%