Få mere at vide
Beta-Alanine-13C3,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Alanine-13C3,15N |
| CAS | 285978-07-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C3H715NO2 |
| Synonym | β-Alanine-1,2,3-13C3-15N, β-Alanine-13C3-15N; |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13C]([13CH2][13CH2][15NH2])=O |
| IUPAC navn | 3-(15N)azanyl(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.06 |
| Mængde | 10 mg |
| Vis mere |