Få mere at vide
beta-Alaninamide hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15492529
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492529 5 g 5g
15402539 25 g 25g
15412539 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65365.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64017-81-8 | C3H9ClN2O | 124.568 g/mol
beta-alaninamidhydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser beta-alaninamid hydrochlorid er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Beskyt mod varme. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med varme, luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64017-81-8
Molekylær formel C3H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 124.568
MDL nummer MFCD00060747
InChI nøgle GAGJMOQGABUOBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22222288
IUPAC navn 3-aminopropanamid;hydrochlorid
SMIL C(CN)C(=O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alaninamide hydrochloride
Smeltepunkt 149°C to 154°C
Beilstein 3909917
Synonym 3-aminopropanamide hydrochloride, 3-aminopropionamide hydrochloride, 3-aminopropanamide hcl, beta-alaninamide hydrochloride, h-beta-ala-nh2.hcl, h-beta-ala-nh2 hcl, 3-amino-propionamide hydrochloride, h-ala-nh2hcl, propanamide, 3-amino-, monohydrochloride, h-beta-ala-nh2hcl
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 124.57
Følsomhed Air sensitive
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof