Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-adrenerg receptor kinase1-hæmmer
Artikelnummer. 15416489
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416489 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15416489 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64615.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
En selektiv hæmmer af -ARK1 (--adrenerg receptorkinase 1)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En selektiv hæmmer af→ ARK1 (→ -Adrenerg receptorkinase 1)
CAS 24269-96-3
Molekylær formel C12H9NO6
Formel vægt 263.20
Synonym β-ARK1-hæmmer; GRK2 hæmmer
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype beta-adrenerg receptor kinase1-hæmmer
Form Pulver