Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhed Beta-beholdere
Artikelnummer. 12367107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
122 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12367107 122 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12367107
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Strålingssikkerhed Store Beta-spande med hjul
  • Beta– 122L med hjul– (74 x 41 x 41 cm), brug sammen med taske CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Plads til udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 760mm
Produkttype Strålingsbeholder
Bredde (metrisk) 426mm
Volumen 122 l