Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. 12307117 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12307117 20 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12307117
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strålingssikkerhedsbokse med hængslet låg og centrale drejedæksler, der er ideelle til beskyttelse mod beta- eller gammastråling.
  • Beta– 20L– (38 x 21,5 x 23,5 cm), brug med CSR-BAG5
  • Strålingsbokse, med hængslet låg og centrale drejedæksler, Beta Box/Gamma Box
  • Disse kasser har et centralt hul dækket af et hængslet låg, som reducerer eksponeringen for stråling under pipettering.
  • Tilgængelig til enten gamma- eller beta-strålingsbeskyttelse
  • Fremstillet med hængslede låg og plads til udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængelig er række af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til opbevaring af radioaktive materialer
Højde (metrisk) 400mm
Produkttype Strålingsbeholder
Bredde (metrisk) 235mm
Volumen 20 l