missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta,4-Dihydroxybenzenepropanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369543 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD679020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta,4-Dihydroxybenzenepropanoic Acid
CAS 69098-04-0
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 100 mg
Synonym 3-(p-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid, 4-HPHPA
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
SMIL OC(CC(=O)O)c1ccc(O)cc1
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.