Description
- Beta– 15L– (29,5 x 21,5 x 23,5 cm), brug med CSR-BAG2
- Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
- Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
- Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
- Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring af radioaktive materialer |
| Højde (metrisk) | 315mm |
| Produkttype | Strålingsbeholder |
| Bredde (metrisk) | 235mm |
| Volumen | 15 l |