Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. 12367117 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
3,3 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12367117 3,3 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12367117
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel løsning til opbevaring af radioaktive materialer, til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkerør.
  • Beta– 3,3 L– (15 x 15 x 15 cm), brug sammen med taske CSR-BAG1
  • En række bænkspande til opbevaring af radioaktive materialer
  • Alle skraldespandene har hængslede låg og polstrede skridsikre fødder
  • Tilgængelig til beta- eller gammastråling
    • Indvendige mål: bxdxh, mm - 150 x 150 x 150 mm
    • Udvendige mål: bxdxh, mm - 170 x 170 x 170 mm
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til opbevaring af radioaktive materialer
Højde (metrisk) 170mm
Produkttype Strålingsbeholder
Bredde (metrisk) 170mm
Volumen 3,3 l