Få mere at vide
(Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, TRC
Artikelnummer. 30417135
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30417135 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30417135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR41560550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea
CAS 2508-80-7
Molekylær formel C7H14N4O5
Mængde 50 mg
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-N'-β-D-ribofuranosylurea, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, NSC 264412, 1-(Diaminomethylidene)-3-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea, 3-Carbamimidoyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea
SMIL NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn 1-carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea
Molekylvægt (g/mol) 234.21
Formel vægt 234.0964