missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BET-BAY 002, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481377
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481377 50 mg 50mg
16437877 5 mg -
16405866 100 mg -
16405158 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12421

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor; shows efficacy in a multiple myeloma model.

BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BET-BAY 002
Fysisk form Solid
CAS 1588521-78-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H18ClN5O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.81 mM)
SMIL CC1=NN=C(C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=CC=CC=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=C2)O1
Molekylvægt (g/mol) 403.86
Formel vægt 403.86
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.