Få mere at vide
Besulpamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Besulpamide |
| CAS | 90992-25-9 |
| Molekylær formel | C15H16ClN3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClN3O3S/c1-9-6-10(2)19(11(3)7-9)18-15(20)12-4-5-13(16)14(8-12)23(17,21)22/h4-8H,1-3H3,(H2-,17,18,20,21,22) |
| SMIL | O=C(C1=CC(S(N)(=O)=O)=C(Cl)C=C1)[N-][N+]2=C(C)C=C(C)C=C2C |
| IUPAC navn | (1Z)-4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2,4,6-trimethylpyridin-1-ium-1-yl)benzenecarboximidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.82 |
| Formel vægt | 353.0601 |