Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bestatin
Beskrivelse
Aminopeptidase inhibitor (Ki = 0.001 - 90 mM); inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin |
| CAS | 58970-76-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C16H24N2O4 |
| Formel vægt | 308.38 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.38 |