Få mere at vide
Bestatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463759
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463759 100 mg 100mg
15473759 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61106.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.38 g/mol
Bestatin kan indirekte virke på monocytter ved at hæmme Aminopeptidase B, som igen hæmmer katabolismen af tuftsin. Bestatin har også vist sig at hæmme Leukotriene A4 hydrolase. Det kan direkte stimulere lymfocytter gennem dets fiksering på celleoverfladen. Midlet er blevet brugt i flere leukæmiundersøgelser. Bestatin er en aminopeptidasehæmmer, hæmmer enkephalinmetabolisme og leukotrien A4 hydrolase. Hæmmer tumorcelleproliferation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bestatin kan indirekte virke på monocytter ved at hæmme Aminopeptidase B, som igen hæmmer katabolismen af tuftsin. Bestatin har også vist sig at hæmme Leukotriene A4 hydrolase. Det kan direkte stimulere lymfocytter gennem dets fiksering på celleoverfladen. Midlet er blevet brugt i flere leukæmiundersøgelser. Bestatin er en aminopeptidasehæmmer, hæmmer enkephalinmetabolisme og leukotrien A4 hydrolase. Hæmmer tumorcelleproliferation.
Opløselighed
Opløseligt i vand (<1 25), DMSO (2 mg/ml), methanol (5 mg/ml), 1 ækv. NaOH (50 mM), ethanol (< 1 mg/ml ved °25 C), eddikesyre, vandig. HCl og alkalisk opløsning. Uopløseligt i ethylacetat, benzen, hexan og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58970-76-6
Molekylær formel C16H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 308.38
MDL nummer MFCD00083262
InChI nøgle VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bestatin
Smeltepunkt 233°C to 236°C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Merck Index 14,9842
Opløselighedsinformation Soluble in water (<1 25),DMSO (2mg/ml),methanol (5mg/ml),1eq. NaOH (50 mM),ethanol (<1mg/ml at 25°C),acetic acid,aq. HCl,and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate,benzene,hexane,and chloroform.
Formel vægt 308.37
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bestatin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: [S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenyl butyroyl)-L-leucine