missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bestatin Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin Methyl Ester |
| CAS | 65322-89-6 |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-11(2)9-14(17(22)23-3)19-16(21)15(20)13(18)10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13-15,20H,9-10,18H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,14+,15+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.399 |
| Formel vægt | 322.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?