Få mere at vide
Bestatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58970-76-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H24N2O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Ubenimex |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (27.01 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |