Få mere at vide
Bestatin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65391-42-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H25ClN2O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ubenimex hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |