Få mere at vide
Bestatinhydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453169
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453169 25 mg 25mg
15443169 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60384.MB
Request Bulk or Custom Format
Bestatin er en hæmmer af aminopeptidaser og en potent, irreversibel hæmmer af LTA4 hydrolase. Det hæmmer aminopeptidaseaktiviteten af LTA4 hydrolase med en Ki-værdi på 201 nM. Det giver løfte som et nyt analgetikum, fordi det beskytter endogene opioidpeptider mod nedbrydning. Det hæmmer ikke carboxypeptidaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bestatin er en hæmmer af aminopeptidaser og en potent, irreversibel hæmmer af LTA4 hydrolase. Det hæmmer aminopeptidaseaktiviteten af LTA4 hydrolase med en Ki-værdi på 201 nM. Det giver løfte som et nyt analgetikum, fordi det beskytter endogene opioidpeptider mod nedbrydning. Det hæmmer ikke carboxypeptidaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4 mg/ml, varm), DMSO (>25 mg/ml), methanol, eddikesyre, dimethylformamid og 100 % ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65391-42-6
Molekylær formel C16H25ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 344.836
MDL nummer MFCD00058004
InChI nøgle XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonym bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
PubChem CID 11957481
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentansyre;hydrochlorid
SMIL CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bestatin hydrochloride
Smeltepunkt 216°C to 218°C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 4628066
Opløselighedsinformation Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Formel vægt 344.87
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver