Få mere at vide
Bestatinhydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bestatin er en hæmmer af aminopeptidaser og en potent, irreversibel hæmmer af LTA4 hydrolase. Det hæmmer aminopeptidaseaktiviteten af LTA4 hydrolase med en Ki-værdi på 201 nM. Det giver løfte som et nyt analgetikum, fordi det beskytter endogene opioidpeptider mod nedbrydning. Det hæmmer ikke carboxypeptidaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bestatin er en hæmmer af aminopeptidaser og en potent, irreversibel hæmmer af LTA4 hydrolase. Det hæmmer aminopeptidaseaktiviteten af LTA4 hydrolase med en Ki-værdi på 201 nM. Det giver løfte som et nyt analgetikum, fordi det beskytter endogene opioidpeptider mod nedbrydning. Det hæmmer ikke carboxypeptidaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4 mg/ml, varm), DMSO (>25 mg/ml), methanol, eddikesyre, dimethylformamid og 100 % ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin hydrochloride |
| Smeltepunkt | 216°C to 218°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 mg |
| Beilstein | 4628066 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol. |
| Formel vægt | 344.87 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |