missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford Bestatin HCl
Beskrivelse
Konkurrencedygtig og specifik hæmmer af leucinaminopeptidase, animo-peptidase B og triaminopeptidase.
Konkurrencedygtig og specifik hæmmer af leucinaminopeptidase, animo-peptidase B og triaminopeptidase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bestatin HCl |
| CAS | 65391-42-6 |
| Molekylær formel | C16H24N2O4 -HCl |
| Mængde | 10 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?