Få mere at vide
Bestatin fri syre MP Biomedicals
Artikelnummer. 11404001 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404001 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11404001 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215284405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bestatin
Navn note Free Acid
CAS 58970-76-6
Molekylær formel C16H24N2O4
MDL nummer MFCD00083262
Mængde 5 mg
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
InChI nøgle VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 308.38
PubChem CID 72172
Formel vægt 308.4