Få mere at vide
Bestatin, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493991 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493991 1 mg -
11414001 10 mg -
11424001 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493991 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215284401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 58970-76-6
Molekylær formel C16H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 308.38
MDL nummer MFCD00083262
InChI nøgle VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
IUPAC navn (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bestatin
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1
Mængde 1 mg
Formel vægt 308.4
Fysisk form Pulver