Få mere at vide
SHOWA™ 892 Uforet Viton™ Kemikaliebestandige butylhandsker
Artikelnummer. 12960675
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12960675 7 1 par
12970675 8 1 par
12980675 9 1 par
10545742 10 -
10187721 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12960675 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 89207S
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalie- og syrebestandige handsker er 12 tommer lange og giver modstand mod stærkt ætsende syrer. Butylgummibelægning er designet til håndtering af alifatiske og aromatiske kulbrinter, såsom benzen, toulen og xylen.
  • Smedet med fluorelastomer gummi
  • Butylgummi belægning
  • Kulbrinte-resistent
  • Uigennemtrængelig
  • Modstandsdygtig over for stærkt ætsende syrer
  • Glat overfladegreb giver øget følsomhed og taktilitet
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Viton, Butyl
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 12 mio
Tykkelse (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER DFL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 892-07
Serie 892-serien
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm