Få mere at vide
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockforede kemikalieresistente nitrilhandsker
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Nitril formulering
- Flockforet for øget komfort
- Beskytter hænderne mod olier, kulbrinter, fedt og slid
- Bisque finish giver sikker håndtering i våde og tørre forhold
- Designet til nem bevægelse og kontinuerligt slid
- Håndled godt beskyttet
- Præget med størrelsen for at lette parringen efter vask
- 15 mil tyk, 13 in. længde
- Velegnet til landbrugs-, bil-, kemikalie-, kontraktrengøring, kommunal, olie og gas
- Uforet version tilgængelig: Fisher del nr. 11-395-30A-E (størrelse 7-11)
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003 |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 15 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Vis mere |