Få mere at vide
SHOWA™ 707D kemisk-beskyttende nitrilhandsker
Størrelse:
X-Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Beskrivelse
- Formsiddende
- Nem på- og aftagning
- Kemikalieresistent
- Oliebestandig
- Vandafvisende
- Slidbestandig
- Kulbrinte-resistent
- Uigennemtrængelig
- Biologisk nedbrydeligt
- Ergonomi
- rullet manchet
- 100% Nitril
- Kloreret
- Præget greb
- Uforet
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Industrier: Kemi, fødevarer, rengøring, laboratorium, minedrift, farmaceutisk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | Større |
| Tykkelse (engelsk) | 9 mio |
| Til brug med (applikation) | fremstilling, fødevareforarbejdning, laboratorier, vicevært, maling, fjerkræforarbejdning, let vedligeholdelse og oprydning |
| Handske manchet stil | Valset |
| Greb design | Ru |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Vis mere |