missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SHOWA™ 707D kemisk-beskyttende nitrilhandsker

Artikelnummer. 17871191
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17871191

Brand: SHOWA™ 707D08M

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

707D kemikaliebeskyttelseshandskerne kombinerer det bedste fra engangsteknologi og kemikalieresistent teknologi. Denne hybrid resulterer i den ideelle løsning til job, der kræver kontakt med kemiske farer, optimal komfort og taktilitet.

  • Formsiddende
  • Nem på- og aftagning
  • Kemikalieresistent
  • Oliebestandig
  • Vandafvisende
  • Slidbestandig
  • Kulbrinte-resistent
  • Uigennemtrængelig
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Ergonomi
  • rullet manchet
  • 100% Nitril
  • Kloreret
  • Præget greb
  • Uforet
  • Eco Best Technology™ (EBT)
  • Industrier: Kemi, fødevarer, rengøring, laboratorium, minedrift, farmaceutisk

Tekniske data

Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 9 mio
Til brug med (applikation) fremstilling, fødevareforarbejdning, laboratorier, vicevært, maling, fjerkræforarbejdning, let vedligeholdelse og oprydning
Handske manchet stil Valset
Greb design Ru
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.