Få mere at vide
SHOWA™ 878-serien kemikalie- og syrebestandige butylhandsker
Størrelse:
8
9
10
11
Greb design:
Glat
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Sprøjtestøbte butylgummihandsker med højeste gennemtrængningsbestandighed over for gas eller vanddampe.
- Ekstra tung måler til skære- og punkteringsmodstand med en glat eller ru finish
- Træk let på over CPC dragt
- Rullet manchet
- Uforet
- Tykkelse: 25 mil
- Længde: 14 tommer. (36 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Butyl |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 25 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.63 mm |
| EN388 Standard | EN 388:2020X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Vis mere |