Få mere at vide
SHOWA™ 878-serien kemikalie- og syrebestandige butylhandsker
Artikelnummer. 12920675
Størrelse:
8
9
10
11
Greb design:
Glat
Pakningsstørrelse:
1 par
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12920675
Brand: SHOWA™ 87808M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ekstra tykke 28 mil kemikalie- og syrebestandige handsker giver beskyttelse mod stærkt ætsende syrer, ketoner og estere.
Sprøjtestøbte butylgummihandsker med højeste gennemtrængningsbestandighed over for gas eller vanddampe.
  • Ekstra tung måler til skære- og punkteringsmodstand med en glat eller ru finish
  • Træk let på over CPC dragt
  • Rullet manchet
  • Uforet
  • Tykkelse: 25 mil
  • Længde: 14 tommer. (36 cm)
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 25 mio
Tykkelse (metrisk) 0.63 mm
EN388 Standard EN 388:2020X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Fremstilling, håndtering af syrer og kemikalier, nervegifte, militær, hjemlandsikkerhed, hazmat
Handske manchet stil Valset
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 878-08
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm