Få mere at vide
SHOWA™ 874-serien kemikalieresistente butylhandsker
Artikelnummer. p-310846
Størrelse:
7
8
9
10
11
Greb design:
Glat
Ru
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 13117284
Brand: SHOWA™ 87407S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ikke-understøttede butyl kemikalieresistente handsker giver beskyttelse mod stærkt ætsende syrer, ketoner og estere.
  • Butyl gummi
  • Høj gennemtrængningsmodstand over for gasser og vanddampe
  • Uforet, rullet manchet
  • Fås i glat eller groft greb
  • Ikke understøttet
  • Tynd konstruktion for bedre fingerfærdighed
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III, CE 0299
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 14 mio
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Til brug med (applikation) Fremstilling, kemisk håndtering, nervegift, militær, hjemlandsikkerhed, hazmat
Handske manchet stil Valset
Greb design Ru
Foring Uforet
Model- 874R-07
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm