Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Besifloxacin hydrochlorid
Artikelnummer. 17221206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221206 100 mg
17231206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221206 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467501000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405165-61-9
Molekylær formel C19H22Cl2FN3O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Besifloxacin hydrochlorid
Mængde 100 mg
Formel vægt 430.31
InChI nøgle PMQBICKXAAKXAY-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.NC1CCCCN(C1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1Cl)C(O)=O
IUPAC navn 7-(3-aminoazepan-1-yl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 430.30