Få mere at vide
Besifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Besifloxacin Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 405165-61-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H22Cl2FN3O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@H](N)CCCC4)=C3Cl)C1=O)O.[H]Cl |
| Vis mere |