Få mere at vide
Besifloxacin Hydrochloride (Contains ~15% Inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Besifloxacin Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClFN3O3.ClH/c20-15-16-12(18(25)13(19(26)27)9-24(16)11-4-5-11)7-14(21)17(15)23-6-2-1-3-10(22)8-23;/h7,9-11H,1-6,8,22H2,(H,26,27);1H/t10-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 429.1022 |