Få mere at vide
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11448063
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11448063 100 g Poly Bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 11448063 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP501100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
  • Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-18-1
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00007533
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-bis (2-Hydroxyethyl)-2-Amino-Ethanesulfonic Acid, N, N-bis (2-Hydroxyethyl) Taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethane-1-sulfonic acid
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES
Smeltepunkt 152°C
Farve White
pH 2.5 to 5.0
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
DNase DNase free
Analyseprocentområde ≥99 %
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Poly Bottle
Protease Protease free
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BES
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.