Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BES natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11925291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11925291 25 g 25g
11955291 100 g 100g
11935291 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925291 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 439030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 66992-27-6 ∣ C6H14NR.5S·Na ∣ 235,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66992-27-6
Molekylær formel C6H14NO5S·Na
Molekylvægt (g/mol) 235.24
InChI nøgle CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
PubChem CID 23671640
IUPAC navn natrium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMIL C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES sodium salt
Smeltepunkt 155,6 °C til 156,5 °C
Farve Hvid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 235.24
Procent renhed 99%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BES sodium salt