Få mere at vide
BES, 99%
Description
BES bruges som buffer til at opretholde opløsningernes pH i biologiske forsøg. Det er nyttigt til fremstilling af diagnostiske assays. Det inducerer tværbinding mellem sulfonerede polyimidkæder i sulfonerede polyimidmembraner. Det fungerer som biobuffer til at undersøge det vandige mediums selvsamling af heterometalliske CuII/Li 3D-koordinationspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | BES |
| Smeltepunkt | 153 °C til 157 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1781572 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 213.25 |
| Procent renhed | 99% |