Få mere at vide
BES, 99%
Artikelnummer. 11483107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483107 25 g 25g
11493107 100 g 100g
11403117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16092.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
BES bruges som buffer til at opretholde opløsningernes pH i biologiske forsøg. Det er nyttigt til fremstilling af diagnostiske assays. Det inducerer tværbinding mellem sulfonerede polyimidkæder i sulfonerede polyimidmembraner. Det fungerer som biobuffer til at undersøge det vandige mediums selvsamling af heterometalliske CuII/Li 3D-koordinationspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-18-1
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00007533
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Mængde 25 g
Beilstein 1781572
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.25
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BES
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: BES