Få mere at vide
BES, 99+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374149 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11374149 5 g
1 options
Artikelnummer. 11374149 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210092705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES
CAS 10191-18-1
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C6H15NO5S
MDL nummer MFCD00007533
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 213.25
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Formel vægt 213.3