Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+%, for biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm |
| Kemisk navn eller materiale | BES |
| Smeltepunkt | 152.0°C to 154.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Beige til Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BES