Få mere at vide
BES, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 11985271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985271 500 g Glasflaske 500g
10082210 25 g Glasflaske 25g
10616962 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172585000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 DKK
    2551.65 DKK / 500g
    Spare 433.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-18-1
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00007533
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0,095 maks. (1 M in H2O) ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale BES
Smeltepunkt 152,0 °C til 154,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5 % maks. (100 °C, 2 timer)
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BES
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.