Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 10616962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616962 100 g Glasflaske 100g
10082210 25 g Glasflaske 25g
11985271 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616962 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172581000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-18-1
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00007533
InChI nøgle AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMIL OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Kemisk navn eller materiale BES
Smeltepunkt 152.0°C to 154.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsyre
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BES